Learn More
Corning™ Tubos de cultivo PYREX™ con extremo roscado y área de rotulación
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11313865 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7,5 ml
11,5 ml
15,5 ml
19 ml
24 mL
30 ml
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
Diámetro (métrico):
13 mm
16 mm
20 mm
Tamaño de rosca:
13-415
15-415
18-415
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de rosca unitSize
11313865 24 mL 125 mm 20 mm 18-415 paquete de 500
10393563 11,5 ml 100 mm 16 mm 15-415 paquete de 1000
11383745 30 ml 150 mm 20 mm 18-415 paquete de 500
10536663 7,5 ml 100 mm 13 mm 13-415 paquete de 1000
10313523 19 ml 150 mm 16 mm 15-415 paquete de 1000
10546663 15,5 ml 125 mm 16 mm 15-415 paquete de 1000
6 options
Código de producto. 11313865
Marca: Corning™ 9944720
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el cultivo de tejidos y trabajo bacteriológico general
Diseñado para el cultivo de tejidos y trabajo bacteriológico general. Los tubos están hechos de vidrio de borosilicato y se venden sin tapones.
Para obtener información sobre los tapones, consulte la ref. cat. 99999.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de diseño De rosca
Capacidad (métrico) 24 mL
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio de borosilicato
Desechables Sí
Para utilizar con Para el cultivo de tejidos y uso bacteriológico general
Tipo de etiqueta Punto de rotulación blanco
Envase A granel
Tamaño de rosca 18-415
Esterilidad No estériles
Graduated No
Diámetro (métrico) 20 mm
Tipo de tapón Sin
Tipo de producto Tubo de cultivo