Learn More
Embudo de vidrio cónico de Pyrex™ con llave de PTFE
Descripción
- Cumple con ISO 4800 tipo 1
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.
- Con llave de PTFE intercambiable
- Se suministra con tapones de polietileno y vidrio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4800 |
| Descripción | Orificio de la llave de paso: 2,5mm |
| Número de junta | 24/29 |
| Tipo de producto | Embudo de separación |