Learn More
Embudo de vidrio cónico de Pyrex™ con llave de PTFE
Código de producto. 11383674
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Número de junta:
14/23
19/26
24/29
29/32
Descripción:
Orificio de la llave de paso: 2,5mm
Orificio de la llave de paso: 2mm
Orificio de la llave de paso: 4mm
Orificio de la llave de paso: 6mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Número de junta Descripción unitSize
11383674 1000 ml 29/32 Orificio de la llave de paso: 4mm cada uno
11353674 100 ml 19/26 Orificio de la llave de paso: 2mm cada uno
11393674 2000 ml 29/32 Orificio de la llave de paso: 6mm 1 PCS
12079897 250 ml 24/29 Orificio de la llave de paso: 2,5mm 1 PCS
11373674 500 ml 24/29 Orificio de la llave de paso: 4mm cada uno
12423461 50 ml 14/23 Orificio de la llave de paso: 2mm cada uno
6 options
Código de producto. 11383674
Marca: Pyrex 2190/08M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. Embudo de vidrio cónico de Pyrex™ con llave de paso de PTFE intercambiable. Cumple con ISO 4800 tipo 1
    • Cumple con ISO 4800 tipo 1
    • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.
    • Con llave de PTFE intercambiable
    • Se suministra con tapones de polietileno y vidrio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad ISO 4800
Descripción Orificio de la llave de paso: 4mm
Número de junta 29/32
Tipo de producto Embudo de separación