Descripción
Clone una sola célula o un grupo de células rodeándolas con este cilindro de vidrio. Sumerja el extremo del cilindro en una grasa de silicona estéril antes de presionar el fondo de un frasco de cultivo para crear un pocillo aislado.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Altura (métrico) | 10 mm |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro (imperial) | 0,39 in |
| Tipo de producto | Probeta de clonación |
| Altura (imperial) | 0,39 in |