Learn More
Pyrex™ Lana de fibra de vidrio
Código de producto. 11358024
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
de 500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11358024 de 500 °C cada uno
1 options
Código de producto. 11358024
Marca: Pyrex™ 3950
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resiste temperaturas de hasta 500 °C. La lana de fibra de vidrio Pyrex™ es flexible y fácil de usar.
  • Fabricada con fibras de vidrio fino con aproximadamente 8 μ de diám.
  • Contiene una cantidad mínima de metales pesados
  • Apta para su uso como medio de filtración.
  • Longitud: 6,7m
  • Diámetro: 50,8mm
  • Se envasa en bolsas de 0,23 kg
  • Se vende en una cantidad de cajas de 2,72 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) de 500 °C
Tipo de producto Lana de vidrio
Material 9899 vidrio
Diámetro (métrico) 50,8 mm
Grosor (métrico) 8 μ por cadena
Peso (métrico) 0,23 kg