Learn More
Pyrex™ Lana de fibra de vidrio
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
de 500 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricada con fibras de vidrio fino con aproximadamente 8 μ de diám.
- Contiene una cantidad mínima de metales pesados
- Apta para su uso como medio de filtración.
- Longitud: 6,7m
- Diámetro: 50,8mm
- Se envasa en bolsas de 0,23 kg
- Se vende en una cantidad de cajas de 2,72 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | de 500 °C |
| Tipo de producto | Lana de vidrio |
| Material | 9899 vidrio |
| Diámetro (métrico) | 50,8 mm |
| Grosor (métrico) | 8 μ por cadena |
| Peso (métrico) | 0,23 kg |