Learn More
Frascos redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ de cuello ancho para medios de cultivo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
- Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
- Graduaciones y área de rotulación blancas
- Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
- Cumple con ISO 4796.
- Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
- El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 5,4 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 10 Pk. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
| Closure Included | No |
| Mostrar más |