Learn More
Frascos redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ de cuello ancho para medios de cultivo
Código de producto. 11383504
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
150 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11383504 1000 ml paquete de 10
11333504 25 ml paquete de 10
11343504 50 ml paquete de 10
11353504 100 ml paquete de 10
15757927 150 ml paquete de 10
11363504 250 ml paquete de 10
11373504 500 ml paquete de 10
11393504 2000 ml paquete de 10
15777927 3500 ml cada uno
11303514 5000 ml 1 PCS
11313514 10.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11383504 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1517/10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a temperatura y productos químicos y cumple con ISO 479. Los frascos redondos de vidrio de borosilicato Pyrex™ de cuello ancho para medios de cultivo cuentan con hombros en pendiente para un vertido suave. Las graduaciones blancas y el punto de marcado facilitan la evaluación del volumen.
  • Frascos suministrados sin tapón ni anillo de vertido
  • Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • El certificado de lote está disponible para su descarga en www.scilabware.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 4 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 10 Pk.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included No
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 225 mm
Tipo de producto Media Bottle
Altura (imperial) 8,9 in
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 101 mm