Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo de cuello ancho Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
paquete de 5
Descripción
- Cumple con ISO 24450 y DIN 12353
- Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
- Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 24450, DIN 12353 |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 145 mm |
| Estilo de cuello | Ancha |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Diámetro exterior (métrico) | 85 mm |
| Tamaño del tapón | 45 |