Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo de cuello ancho Pyrex™
Descripción
- Cumple con ISO 24450 y DIN 12353
- Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
- Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 24450, DIN 12353 |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 100 mm |
| Estilo de cuello | Ancha |
| Forma del fondo | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 65 mm |
| Tamaño del tapón | 29 |