Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo de cuello ancho Pyrex™
Código de producto. 12549975
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12549975 2000 ml paquete de 10
12539105 250 ml paquete de 10
12549105 500 ml paquete de 10
11991718 6 l cada uno
15567660 100 ml paquete de 30
15577660 1000 ml paquete de 30
15587660 4 l paquete de 5
7 options
Código de producto. 12549975
Marca: Pyrex 1120/22D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato
  • Cumple con ISO 24450 y DIN 12353
  • Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
  • Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 24450, DIN 12353
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 260 mm
Estilo de cuello Ancha
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 165 mm
Tamaño del tapón 67