Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 12423431
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 30
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12423431 2000 ml paquete de 10
10427230 250 ml paquete de 10
12539095 500 ml paquete de 10
12549095 1000 ml paquete de 10
15547660 50 mL paquete de 30
5 options
Código de producto. 12423431
Marca: Pyrex 1080/14D
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Cumple con ISO 24450.
  • Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
  • Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 24450
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 230 mm
Estilo de cuello Ancha
Diámetro exterior (métrico) 166 mm