Learn More
Vidrio de observación de vidrio de borosilicato Pyrex™
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor.Los vidrios de control de vidrio de borosilicato Pyrex™ se utilizan para el trabajo de evaporación y para cubrir los vasos de precipitados con calefacción.Los bordes pulidos al fuego reducen los rasguños y las roturas.
- Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente al calor
- Bordes pulidos al fuego para reducir los rasguños y las roturas
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Round |
| Tipo | Watch Glass |
| Para utilizar con (aplicación) | Para trabajos de evaporación y tapado de vasos de precipitados calefactados |
| Acabado interior | Pulido |
| Diámetro (métrico) | 250 mm |