Learn More
Llave de paso de vidrio borosilicatado Pyrex™ con llave
Código de producto. 12907316
Change view
Click to view available options
Tipo:
Doble calibre
Orificio único
Calibre de tapón:
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
6,0 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico):
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Calibre de tapón Diámetro del brazo lateral (métrico) unitSize
12907316 Orificio único 4 mm 10 mm paquete de 5
13451899 Doble calibre 2,5 mm 9 mm paquete de 5
11910955 Orificio único 2,5 mm 10 mm 5 PCS
11392115 Orificio único 1,5 mm 8 mm paquete de 5
12444781 Orificio único 6,0 mm 12 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12907316 Proveedor Pyrex N.º de proveedor SST104
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave de PTFE para una resistencia química superior. La llave de paso de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave está fabricada con una junta cónica de 1:10, lo que ofrece una combinación de rendimiento y facilidad de uso.
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave de PTFE para una resistencia química superior. La llave de paso de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave está fabricada con una junta cónica de 1:10, lo que ofrece una combinación de rendimiento y facilidad de uso.
  • Cuerpos: Muy pulidos
  • Llaves:  autolubricantes, lo que evita la necesidad de grasa para llaves de paso
  • Llaves: totalmente intercambiables e incluyen dispositivo de retención de rosca de plástico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Orificio único
Calibre de tapón 4 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro del brazo lateral (métrico) 10 mm
Incluye Llave de PTFE, dispositivo de retención de rosca de plástico
Plug Material Vidrio de borosilicato