Learn More
Llave de paso de vidrio borosilicatado Pyrex™ con llave
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave de PTFE para una resistencia química superior. La llave de paso de vidrio de borosilicato Pyrex™ con llave está fabricada con una junta cónica de 1:10, lo que ofrece una combinación de rendimiento y facilidad de uso.
- Cuerpos: Muy pulidos
- Llaves: autolubricantes, lo que evita la necesidad de grasa para llaves de paso
- Llaves: totalmente intercambiables e incluyen dispositivo de retención de rosca de plástico
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Orificio único |
| Calibre de tapón | 2,5 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Diámetro del brazo lateral (métrico) | 10 mm |
| Incluye | Llave de PTFE, dispositivo de retención de rosca de plástico |