Learn More
Bases de repuesto de vidrio borosilicatado Pyrex™
Description
Disponible en bridas con 170 y 220 mm de diámetro interior
Specifications
Specifications
| N.° por paquete | Unidad |
| Tipo de producto | Base de repuesto |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | desecadores sin vacío |
| Diámetro interior (métrico) | Brida: 170 mm |