Learn More
Tubo para cultivo de fondo redondo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de rosca
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 ml
11 mL
14 mL
15 ml
19 mL
20 mL
28 mL
36 mL
40 mL
50 mL
70 mL
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
40 PCS
paquete de 40
Descripción
Ideales para tareas de cultivo con tapones de rosca de PBT y disco de caucho con revestimiento de PTFE. Los tubos de cultivo Pyrex™ se suministran en una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
- Ideal para tareas de cultivo
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- La alta resistencia al ataque del agua reduce la lixiviación de contaminantes que pueden causar cambios de pH
- Tapones de rosca fenólicos con disco de caucho con revestimiento de PTFE inerte
- El tapón puede resistir ciclos de esterilización con vapor y calor seco repetidos (121° C durante dos horas)
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Fenólico |
| Capacidad (métrico) | 36 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Ideal para tareas de cultivo |
| Incluye | Tapón de rosca |
| Material de revestimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tamaño de rosca | 25 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro (métrico) | 26 mm |
| Mostrar más |