Learn More
Frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido
Código de producto. 12094637
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
100 ml
1000 ml
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 ml
50 ml
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 12094637
Marca: Pyrex 1516/16D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos. Los frascos de reactivo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polipropileno y anillo de vertido ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave
Mezcle y almacene una amplia gama de medios de cultivo con estos frascos de vidrio para reactivos.Los frascos para reactivos de vidrio de borosilicato con tapón de polipropileno y anillo de vertido PyrexTM ofrecen una alta resistencia a productos químicos y se han diseñado con los hombros en pendiente para proporcionar un vertido suave.
  • Frascos con tapón de polipropileno y anillo de vertido antigoteo
  • Cumple con ISO 4796.
  • Impresos con código de retorno para certificado de lote descargable
  • Hombros en pendiente para una acción de vertido suave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato resistente a temperaturas y productos químicos
  • Para el uso con un máximo de 140 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Capacidad (imperial) 1,3 gal
Color Transparente
Diámetro (imperial) 7,1 in
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento y mezcla del medio de cultivo
Incluye Tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 1/paq.
Cantidad 1 unidad
Tamaño de rosca (métrico) 45 mm
Certificaciones/conformidad ISO 4796
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 330 mm
Tipo de producto Reagent Bottle
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 45 mm
Diámetro (métrico) 181 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca