Learn More
Frascos de reactivo de vidrio borosilicatado Pyrex™
Beskrivelse
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio de borosilicato.Los frascos de reactivos de vidrio de borosilicato PyrexTM soportan la esterilización con aire caliente hasta 180 °C y tienen una excelente resistencia química.
- Cumple con ISO 4796-1
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Excelente resistencia a productos químicos y altas temperaturas
- Se suministran con tapones de rosca de PBT que tienen un disco de sellado recubierto de PTFE
- Esterilizable en autoclave
- Graduaciones y área de rotulación blancas
Tekniske data
Tekniske data
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para el almacenamiento de reactivos, estándares analíticos y medios de cultivo, etc. |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Color del tapón | Negro |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796-1 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Revestimiento del tapón | PTFE |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?