Learn More
Frascos de reactivo de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11347854
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
15 000 mL
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
50 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 11347854
Marca: Pyrex 1515/16D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio de borosilicato. Los frascos de reactivos de vidrio de borosilicato Pyrex™ soportan la esterilización con aire caliente hasta 180 °C y tienen una excelente resistencia química.
Almacene reactivos, patrones de análisis y medios de cultivo en estos frascos de reactivos de vidrio de borosilicato.Los frascos de reactivos de vidrio de borosilicato PyrexTM soportan la esterilización con aire caliente hasta 180 °C y tienen una excelente resistencia química.
  • Cumple con ISO 4796-1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Excelente resistencia a productos químicos y altas temperaturas
  • Se suministran con tapones de rosca de PBT que tienen un disco de sellado recubierto de PTFE
  • Esterilizable en autoclave
  • Graduaciones y área de rotulación blancas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el almacenamiento de reactivos, estándares analíticos y medios de cultivo, etc.
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 1/paq.
Color del tapón Negro
Certificaciones/conformidad ISO 4796-1
Closure Included Sí
Graduated Sí
Altura (métrico) 324 mm
Revestimiento del tapón PTFE
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 60 mm
Diámetro (métrico) 181 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca