Learn More
Matraz Kjeldahl con cuello plano de vidrio de borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Diámetro exterior (métrico):
101 mm
115 mm
81 mm
Perilla: 58 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Descripción
- Soporta altas temperaturas
- Resistente a la corrosión química
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 17 mm |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 22 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Estilo de cuello | Plano |
| N.° por paquete | 10 |
| Diámetro exterior (métrico) | Perilla: 58 mm |