Learn More
Matraz Kjeldahl con cuello plano de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 11303624
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Diámetro exterior (métrico):
101 mm
115 mm
81 mm
Perilla: 58 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11303624 500 ml 101 mm paquete de 10
11313624 800 ml 115 mm paquete de 10
11383614 100 ml Perilla: 58 mm paquete de 10
15547680 300 ml 81 mm paquete de 20
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11303624
Brand: Pyrex 1200/12D
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Adecuado para la determinación de nitrógeno
  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a la corrosión química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 325 mm
Estilo de cuello Plano
Diámetro exterior (métrico) 101 mm