Learn More
Desecadores sin vacío de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. p-7116179
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
85 mm
120 mm
Diámetro exterior (métrico):
170 mm
220 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
12466947 85 mm 170 mm cada uno
12476947 120 mm 220 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12466947
Marca: Pyrex 1590/02D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño sencillo para secar en condiciones de presión atmosférica.
  • Base de desecador resistente y cubierta de vidrio borosilicatado
  • Bridas de vidrio esmerilado
  • Las placas se colocan en un saliente interno dentro de la base
  • Elección de 2 tamaños para acomodar placas con un diámetro de 150 o 200 mm
  • Placa perforada de metal opcional disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Desecador sin vacío
Incluye Desecador completo
Tamaño Placa: 150 mm
Altura (métrico) 85 mm
Diámetro exterior (métrico) 170 mm