Learn More
Cubierta de desecador sin vacío de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11975849
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Brida: 170 mm
Brida: 220 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11975849 Brida: 170 mm cada uno
11925859 Brida: 220 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11975849
Marca: Pyrex 1590/04D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato
Fabricado con vidrio de borosilicato
Cubierta de repuesto para desecador sin vacío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta de repuesto
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) para secar en condiciones de presión atmosférica
Para utilizar con (equipo) Desecador sin vacío
Diámetro interior (métrico) Brida: 170 mm