Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 10089139
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Diámetro exterior (métrico):
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
10089139 6 l 236 mm cada uno
10327899 10 l 279 mm cada uno
12579095 100 ml 65 mm paquete de 10
10587670 20 l 345 mm cada uno
12029012 2000 ml 166 mm paquete de 10
10754972 2000 ml 166 mm cada uno
10079139 4 l 207 mm cada uno
12569095 50 ml 50 mm 10 PCS
12099002 250 ml 85 mm paquete de 10
12009012 500 ml 105 mm paquete de 10
12019012 1000 ml 131 mm paquete de 10
11 options
Código de producto. 10089139
Marca: Pyrex 1100/35D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
  • Cumple con ISO 1773.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ que ofrece una excelente resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773
Capacidad (métrico) 6 l
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 355 mm
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 236 mm
Tamaño del tapón 53