Learn More
Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 11972568
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
125 ml
150 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5 l
Altura (métrico):
52 mm
60 mm
70mm
85mm
105mm
117 mm
118 mm
131 mm
145mm
156mm
180 mm
220mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diámetro exterior (métrico):
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51mm
64mm
74 mm
79 mm
85 mm
87mm
Cuerpo: 69 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11972568 25 ml 70mm 42 mm paquete de 10
10348669 200 ml 131 mm 79 mm paquete de 10
10460160 3000 ml 310 mm 187 mm paquete de 2
10765332 5 l 365 mm 220 mm 1 PCS
11962568 100 ml 105mm 64mm paquete de 10
11961566 2000 ml 280 mm 166 mm paquete de 10
11982568 50 ml 85mm 51mm paquete de 10
12579105 5 ml 52 mm 25 mm paquete de 10
12589105 10 ml 60 mm 30 mm paquete de 10
11902619 250 ml 145mm 85 mm paquete de 10
11912619 500 ml 180 mm 105 mm paquete de 10
11922619 1000 ml 220mm 131 mm paquete de 10
11910905 150 ml 118 mm 74 mm paquete de 10
12519115 300 ml 156mm 87mm paquete de 10
15685767 125 ml 117 mm Cuerpo: 69 mm paquete de 10
15 options
Código de producto. 11972568
Marca: Pyrex 1130/11M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para una gran variedad de experimentos de laboratorio. El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ es compatible con DIN ISO 1773.
Se utiliza para una gran variedad de experimentos de laboratorio. El matraz Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ es compatible con DIN ISO 1773.
  • Cumple con ISO 1773 y DIN 12353
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773, DIN 12353
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato, Pyrex™
Graduaciones
Altura (métrico) 70mm
Forma Cónicos
Superficie de escritura
Graduated Sí
Diámetro exterior (métrico) 42 mm
Tamaño del tapón 17