Learn More
Tubos de ensayo sin reborde de pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 13058393
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
17 mL
22 mL
23 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
13058393 24 mm 150 mm 55 mL 100 PCS
11970955 16 mm 100 mm 14 mL paquete de 100
10755501 16 mm 125 mm 17 mL paquete de 100
10243310 16 mm 150 mm 22 mL 100 PCS
11960955 16 mm 160 mm 23 mL paquete de 100
11980955 18 mm 180 mm 34 mL 100 PCS
10754351 18 mm 150 mm 28 mL paquete de 100
10186164 10 mm 75 mm 4 mL paquete de 100
10121690 12 mm 75 mm 6 mL paquete de 100
11900965 24 mm 200 mm 73 mL 50 PCS
10213600 12 mm 100 mm 8 mL paquete de 100
11 options
Código de producto. 13058393
Marca: Pyrex 1622/20M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico.Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
  • Paredes medianas sin reborde: Pensadas para ofrecer un rendimiento óptimo
  • Diseño robusto: Permite su uso a altas temperaturas hasta los 500 °C
  • Cumple con: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 55 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Ideal para tareas de cultivo de microbiología
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 24 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.