Learn More
Tubos de ensayo sin reborde de pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 11900965
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
4 mL
6 mL
8 mL
14 mL
17 mL
22 mL
23 mL
28 mL
34 mL
55 mL
73 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
Código de producto. 11900965
Marca: Pyrex 1622/22M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico.Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
  • Paredes medianas sin reborde: Pensadas para ofrecer un rendimiento óptimo
  • Diseño robusto: Permite su uso a altas temperaturas hasta los 500 °C
  • Cumple con: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 73 mL
Longitud (métrico) 200 mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con Ideal para tareas de cultivo de microbiología
Cantidad 50/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 24 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo