Learn More
Embudos de vástago largo de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. p-8012590
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
205 mm
215 mm
237 mm
Diámetro del área superior (métrico):
70mm
80 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Altura (métrico) Diámetro del área superior (métrico) unitSize
12599145 205 mm 70mm paquete de 10
12519155 237 mm 105 mm paquete de 10
12509155 215 mm 80 mm paquete de 10
3 options
Código de producto. 12599145
Marca: Pyrex 2145/03M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con un ángulo de la cubeta de 60° para un ajuste preciso del papel filtro
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos y al calor
  • Vástago de aproximadamente 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 70mm
Diámetro del tubo (métrico) 8mm
Material Vidrio borosilicatado
Altura (métrico) 205 mm
Longitud del tubo (métrico) 150mm
Tipo de producto Embudo