Learn More
Tapón expandido hueco de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. p-8002547
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tamaño de cono: 10/13
Tamaño de cono: 12/14
Tamaño de cono: 14/15
Tamaño de cono: 24/20
Altura (métrico):
42 mm
47 mm
50 mm
61 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Descripción Altura (métrico) unitSize
11357804 Tamaño de cono: 12/14 47 mm paquete de 20
11387804 Tamaño de cono: 24/20 61 mm paquete de 20
11347804 Tamaño de cono: 10/13 42 mm paquete de 20
11367804 Tamaño de cono: 14/15 50 mm paquete de 20
4 options
Código de producto. 11357804
Marca: Quickfit 2595/02M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Instrumental de vidrio articulado expandido hueco Quickfit™ con conectores de vidrio esmerilado con una longitud C.
  • Especialmente adecuados para utilizar con material de vidrio articulado Quickfit™ y otro instrumental de vidrio que tiene conectores de vidrio esmerilado con una longitud C más corta
  • Todos los tapones Quickfit™ cumplen con los requisitos de juntas cónicas estándar tal como se indica en ISO 383
  • Vidrio de borosilicato para durabilidad química y rendimiento a alta temperatura
  • Construcción expandida hueca para reducir el peso
  • El cabezal hexagonal evita que el tapón ruede y proporciona un buen agarre
  • La parte superior del tapón es plana o ligeramente cóncava, lo que le permite mantenerse fijo en el extremo y evitar la contaminación de la superficie del suelo
Certifications
ISO 383
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 383
Material del cierre Vidrio de borosilicato
Descripción Tamaño de cono: 12/14
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 47 mm
Forma Cónicos
Tipo de tapón Paso