missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tapón expandido hueco de vidrio borosilicatado Pyrex™

Código de producto. 11357804
Change view
Click to view available options
Descripción:
Tamaño de cono: 10/13
Tamaño de cono: 12/14
Tamaño de cono: 14/15
Tamaño de cono: 24/20
Altura (métrico):
42 mm
47 mm
50 mm
61 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Descripción Altura (métrico) unitSize
11357804 Tamaño de cono: 12/14 47 mm paquete de 20
11387804 Tamaño de cono: 24/20 61 mm paquete de 20
11347804 Tamaño de cono: 10/13 42 mm paquete de 20
11367804 Tamaño de cono: 14/15 50 mm paquete de 20
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11357804

Marca: Quickfit 2595/02M

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Instrumental de vidrio articulado expandido hueco Quickfit™ con conectores de vidrio esmerilado con una longitud C.

  • Especialmente adecuados para utilizar con material de vidrio articulado Quickfit™ y otro instrumental de vidrio que tiene conectores de vidrio esmerilado con una longitud C más corta
  • Todos los tapones Quickfit™ cumplen con los requisitos de juntas cónicas estándar tal como se indica en ISO 383
  • Vidrio de borosilicato para durabilidad química y rendimiento a alta temperatura
  • Construcción expandida hueca para reducir el peso
  • El cabezal hexagonal evita que el tapón ruede y proporciona un buen agarre
  • La parte superior del tapón es plana o ligeramente cóncava, lo que le permite mantenerse fijo en el extremo y evitar la contaminación de la superficie del suelo

Certifications

ISO 383

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ISO 383
Material del cierre Vidrio de borosilicato
Descripción Tamaño de cono: 12/14
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 47 mm
Forma Cónicos
Tipo de tapón Paso
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.