Learn More
Llave de paso de vidrio borosilicatado Pyrex™ de calibre doble para alto vacío
Código de producto. p-8002546
Change view
Click to view available options
Calibre de tapón:
2 mm
4 mm
Diámetro del brazo lateral (métrico):
8 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de tapón Diámetro del brazo lateral (métrico) unitSize
12088024 2 mm 8 mm cada uno
12054038 4 mm 10 mm cada uno
2 options
Código de producto. 12088024
Marca: Pyrex SSV202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio de borosilicato. Las llaves y los cuerpos de la llave de paso con orificio doble de alto vacío de vidrio borosilicatado Pyrex™ se han esmerilado juntos en pares combinados para un rendimiento óptimo. Cada llave y cuerpo se ha numerado para garantizar que siempre se emparejan juntos. Todos los brazos laterales tienen 100 mm de longitud.
  • Especialmente diseñada y cuidadosamente fabricada para aplicaciones de vacío alto
  • Cada llave de paso se ha probado para un alto rendimiento de vacío.
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato
  • Las llaves y los barriles se muelen con precisión juntos en pares para obtener un rendimiento óptimo
  • Cada llave y barril están numerados para garantizar que estén siempre emparejados
  • Todos los brazos laterales tienen 100 mm de longitud
  • El grosor de la pared del brazo lateral es de 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de tapón 2 mm
Descripción Grosor de pared de vía lateral: 1.5 mm
Material Vidrio borosilicatado
Diámetro del brazo lateral (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 100 mm