Learn More
Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato Pyrex™ sin paredes resistentes y reborde
Código de producto. 10764901
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
24 mm
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Capacidad (métrico):
15 ml
18 mL
48 mL
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. 10764901
Marca: Pyrex 1626/10M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos. Los tubos de ensayo sin reborde de pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos. Los tubos de ensayo sin reborde de pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
  • Paredes resistentes sin borde: Proporcionan una fuerza mecánica superior
  • Diseño robusto: Reduce las roturas y los costes de sustitución y aumenta la seguridad del usuario
  • Cumple con: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 15 ml
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 16 mm