Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
30 ml
60mL
Porosidad:
1
2
3
4
5
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 20
paquete de 5
Descripción
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
- Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
- También adecuado para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C (ver aviso de seguridad)
- Con disco sinterizado de vidrio integral
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con disco sinterizado de vidrio integral |
| Diámetro del disco (métrico) | 40mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C |
| Temperatura máxima | 450 °C |
| Capacidad (métrico) | 60mL |
| Altura (métrico) | 65mm |
| Product Type | Crisol de Gooch |
| Porosidad | 3 |