Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Código de producto. 11951025
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
30 ml
60mL
Porosidad:
1
2
3
4
5
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. 11951025
Marca: Pyrex 3680/02M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el secado de precipitados finos a masa constante a 110 °C. El crisol Gooch Pyrex™ incluye un disco sinterizado integral.
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
  • Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
  • También adecuado para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C (ver aviso de seguridad)
  • Con disco sinterizado de vidrio integral
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con disco sinterizado de vidrio integral
Diámetro del disco (métrico) 40mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C
Temperatura máxima 450 °C
Capacidad (métrico) 60mL
Altura (métrico) 65mm
Product Type Crisol de Gooch
Porosidad 1