Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Descripción
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
- Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
- Aptos para temperaturas de hasta 450 °C
- Con disco sinterizado de vidrio integral
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Con disco sinterizado de vidrio integral |
| Diámetro del disco (métrico) | 30mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C |
| Temperatura máxima | 450 °C |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Altura (métrico) | 53mm |
| Product Type | Crisol de Gooch |
| Porosidad | 1 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?