Learn More
Crisol de Gooch Pyrex™ con disco sinterizado de vidrio integral
Código de producto. 10223240
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
30 ml
60mL
Porosidad:
1
2
3
4
5
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 20
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Porosidad unitSize
10223240 60mL 2 paquete de 5
12073868 10 ml 3 paquete de 5
10641251 30 ml 2 paquete de 5
11377974 30 ml 2 cada uno
11971548 30 ml 4 5 PCS
10570101 30 ml 1 paquete de 5
11961548 30 ml 3 paquete de 5
11951025 60mL 1 paquete de 5
11961025 60mL 3 paquete de 5
10729365 60mL 4 paquete de 5
12683202 60mL 5 paquete de 5
12753536 10 ml 4 paquete de 5
12723536 10 ml 1 paquete de 5
12733536 10 ml 2 paquete de 5
15547710 10 ml 3 paquete de 20
15557710 30 ml 5 paquete de 20
16 options
Código de producto. 10223240
Marca: Pyrex 3680/04M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el secado de precipitados finos a masa constante a 110 °C. El crisol Gooch Pyrex™ incluye un disco sinterizado integral.
Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C. El crisol de Gooch PyrexTM incluye un disco sinterizado integral.
  • Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C
  • También adecuado para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C (ver aviso de seguridad)
  • Con disco sinterizado de vidrio integral
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con disco sinterizado de vidrio integral
Diámetro del disco (métrico) 40mm
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Ideal para secar precipitados a masa constante a 110 °C y para trabajos de ignición a un máximo de 450 °C
Temperatura máxima 450 °C
Capacidad (métrico) 60mL
Altura (métrico) 65mm
Product Type Crisol de Gooch
Porosidad 2