Learn More
Placa de uso general de vidrio borosilicatado Pyrex™
Descripción
Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
- Las placas pueden esterilizarse en autoclave o usarse en hornos microondas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 275 x 200 x 51 mm |
| Altura (métrico) | 57 mm |
| Longitud (métrico) | 262 mm |
| Material | Vidrio |
| Tipo | Placas de uso general |
| Anchura (métrico) | 199 mm |
| Para utilizar con | Hornos microondas |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para secar polvos y cristales, tinción y revelado, recogida de goteos y derrames de frascos de solución, electroforesis en gel y trabajo de disección de cromatografía en papel |
| Longitud (imperial) | 10,31 in |
| Mostrar más |