Learn More
Placa de uso general de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 12539955
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 ml
2000 ml
3500 ml
4500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12539955 4500 ml paquete de 4
11942548 2000 ml paquete de 4
11931496 3500 ml paquete de 4
11932548 1500 ml paquete de 4
4 options
Código de producto. 12539955
Marca: Pyrex 1490/08
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
Esterilizable en autoclave y resistente a productos químicos
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a los productos químicos
  • Las placas pueden esterilizarse en autoclave o usarse en hornos microondas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4500 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 389 x 270 x 57 mm
Altura (métrico) 55 mm
Longitud (métrico) 366 mm
Material Vidrio
Tipo Placas de uso general
Anchura (métrico) 266 mm
Para utilizar con Hornos microondas
Para utilizar con (aplicación) Ideal para secar polvos y cristales, tinción y revelado, recogida de goteos y derrames de frascos de solución, electroforesis en gel y trabajo de disección de cromatografía en papel
Longitud (imperial) 14,4 in
Altura (imperial) 2,16 in
Resistente a Productos químicos
Forma Rectangulares
Anchura (imperial) 10,47 in