Learn More
Pyrex™ Matraz florentino de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 11921025
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
29/32
Altura (métrico):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11921025
Marca: Pyrex™ FD100/4RE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine residuos sólidos con facilidad gracias a este resistente matraz con forma de pera. El matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ cuenta con un área de superficie grande para una evaporación rápida.
Elimine residuos sólidos con facilidad gracias a este resistente matraz con forma de pera. El matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ cuenta con un área de superficie grande para una evaporación rápida.
  • Ideal para su uso en rotavapores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
  • La forma permite una eliminación fácil de residuos sólidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 107 mm
Junta cónica estándar 29/32