Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello ancho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. p-8401023
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 30
Código de producto. 10427230
Marca: Pyrex 1080/08D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Cumple con ISO 24450.
  • Con cuello ancho para facilitar la adición de muestras sólidas, etc.
  • Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 24450
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Altura (métrico) 140 mm