Learn More
Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 13457646
Click to view available options
Tipo de tapón:
Delong
Tapón de rosca
Estilo de cuello:
Delong
Roscado
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 13457646
Marca: Pyrex 1138/10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza en la preparación de cultivos
  • Gran área de superficie en proporción al volumen
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Presentan 3 muescas de deflector para proporcionar una agitación uniforme y óptima
  • Disponibles en dos versiones
  • Cuello Delong, con diámetro exterior de cuello de 38 mm para su uso con tapones 4540/38P y 4550/38M
  • Tapón de rosca: se suministra con tapón de rosca de polipropileno GL45
  • La versión con tapón de rosca es compatible con tapones de rosca de membrana, disponibles por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estilo de parte superior: Delong
Capacidad (métrico) 2800 mL
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Preparación de cultivos
Estilo de cuello Delong
Tipo de tapón Delong
Diámetro exterior (métrico) 210 mm