Learn More
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Product Code. 11920905
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Altura (métrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Tamaño del tapón:
15
22
30
42
42 mm
Förpackningsstorlek
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
paquete de 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11920905
missing translation for 'mfr': Pyrex™ 1137/02M
Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
  • Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Graduados en toda su capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material del cierre SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de sellado de caucho
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Altura (métrico) 85 mm
Incluye Graduaciones aproximadas
Forma Cónicos
Graduated Sí
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 51 mm
Tamaño del tapón 22
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.