Learn More
Matraz cónico cilíndrico de vidrio de borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Altura (métrico):
70 mm
97 mm
130 mm
Diámetro exterior (métrico):
45 mm
60 mm
69 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 50
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una resistencia eficaz a choques térmicos y corrosión química
- Zona de rotulación en esmalte blanco
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 34 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Forma | Cónico, cilíndrico |
| Superficie de escritura | Sí |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro exterior (métrico) | 69 mm |