Learn More
Matraz cónico cilíndrico de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 15527960
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Altura (métrico):
70 mm
97 mm
130 mm
Diámetro exterior (métrico):
45 mm
60 mm
69 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. 15527960
Marca: Pyrex S/3L5895
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para el uso en cultivos y fermentación
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una resistencia eficaz a choques térmicos y corrosión química
  • Zona de rotulación en esmalte blanco
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 25 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 70 mm
Forma Cilíndrico
Superficie de escritura
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro exterior (métrico) 90 mm