Learn More
Matraz cónico cilíndrico de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 15527680
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Altura (métrico):
70 mm
97 mm
130 mm
Diámetro exterior (métrico):
45 mm
60 mm
69 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 50
Código de producto. 15527680
Marca: Pyrex 1190/02M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el uso en cultivos y fermentación
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una resistencia eficaz a choques térmicos y corrosión química
  • Zona de rotulación en esmalte blanco
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 25 mm
Capacidad (métrico) 60 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 70 mm
Forma Cilíndrico
Diámetro exterior (métrico) 45 mm