Learn More
Matraz de cultivo de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 12594907
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Diámetro exterior (métrico):
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
12594907 1000 mL 131 mm 2 PCS
12143112 2000 ml 166 mm cada uno
12514917 250 ml 85 mm paquete de 10
12504917 500 ml 105 mm paquete de 5
4 options
Código de producto. 12594907
Marca: Pyrex 1135/26D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el uso en la preparación de cultivos
  • Compatible con equipos de agitador
  • Cuello de tubo largo y sin reborde para su uso con tapones
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con marcación en esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38 mm
Capacidad (métrico) 1000 mL
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 229 mm
N.° por paquete 2
Tipo de producto Matraz de cultivo celular
Forma Cónicos
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 131 mm