Learn More
Matraz de cultivo de vidrio de borosilicato Pyrex™
Descripción
- Compatible con equipos de agitador
- Cuello de tubo largo y sin reborde para su uso con tapones
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con marcación en esmalte blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 38 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 183 mm |
| N.° por paquete | 5 |
| Tipo de producto | matraz de cultivo |
| Forma | Cónicos |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 105 mm |