Learn More
Matraz de cultivo de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 12143112
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Diámetro exterior (métrico):
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 12143112
Marca: Pyrex 1135/30D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para el uso en la preparación de cultivos
  • Compatible con equipos de agitador
  • Cuello de tubo largo y sin reborde para su uso con tapones
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ con marcación en esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior del cuello (métrico) 38 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 302 mm
N.° por paquete 1
Tipo de producto matraz de cultivo
Forma Cónicos
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 166 mm