Learn More
Placa de cristalización con boquilla Pyrex™
Descripción
- Boquilla integral para exceso de líquido
- Fabricados con vidrio borosilicatado Pyrex
- Resistencia térmica hasta 400°C
- Cumple con DIN 12338
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12337 |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de cristalización |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Diámetro (métrico) | 52 mm |